Tropfflaschen, TK-Glas
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41319012 41318012 41318006 41319006
HECH41319012EA 8.8 EUR
HECH41319012 HECH41318012 HECH41318006 HECH41319006
Tropfflaschen, TK-Glas
Flaschen Tropfflaschen
Glas.
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Einsatz bei Anwendungen ohne hohe thermische Belastungen
  • Braunglas zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen
Tropfflaschen erhältlich in klarer oder brauner Ausführung mit flachem Glasstopfen.