Dibenzosuberenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dibenzo[b,f]cyclohepten-1-on, 1-Dibenzo[b,f]cycloheptenon, 5-Dibenzosuberenon
D31737-100G
D31737-25G
SIALD31737-100GEA
180
EUR
SIALD31737-100G
SIALD31737-25G
Dibenzosuberenon, Sigma-Aldrich®
Dibenzosuberenon
Formel:
C₁₅H₁₀O Molecular Weight: 206.24 g/mol Siedepunkt: 345 Schmelzpunkt: 195…198 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003588 CAS-Nummer: 2222-33-5 EINECS: 218-737-3 |