(4-Methoxyphenyl)essigsäure
Lieferant: CHEMPUR
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Methoxyphenylacetic acid
GK03632.250
GK03632.1
CHMPGK03632.250EA
0
EUR
CHMPGK03632.250
MAYBGK03632.1
(4-Methoxyphenyl)essigsäure
(4-Methoxyphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH Molecular Weight: 166.18 g/mol Siedepunkt: 306 Schmelzpunkt: 84…86 °C Flammpunkt: 193 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004345 CAS-Nummer: 104-01-8 EINECS: 203-166-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...