Diisopropylamin zur Synthese

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: N-Isopropyl-2-propanamin

18618.2700 18618.3700 18618.4700
KRAF18618.2700EA 0 EUR
KRAF18618.2700 KRAF18618.3700 KRAF18618.4700
Diisopropylamin zur Synthese
Diisopropylamin
Formel: C₆H₁₅N
Molecular Weight: 101.19 g/mol
Siedepunkt: 84
Schmelzpunkt: –61 °C
Dichte: 0.717 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008862
CAS-Nummer: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
UN: 1158
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03219

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR