5-Brom-2-iodtoluol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-Bromo-4-iodo-3-methylbenzene
HC-3025-5G
HC-3025-25G
HC-3025-100G
COBBHC-3025-5GEA
25.5
EUR
COBBHC-3025-5G
COBBHC-3025-25G
COBBHC-3025-100G
5-Brom-2-iodtoluol
5-Brom-2-iodtoluol
Formel:
C₇H₆BrI Molecular Weight: 296,93 g/mol |
MDL:
MFCD00060664 CAS-Nummer: 116632-39-4 |