Eisen(III)sulfat Hydrat, entwässert analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Dieisentrissulfat Hydrat

06050.0300 06050.3600
KRAF06050.0300EA 0 EUR
KRAF06050.0300 KRAF06050.3600
Eisen(III)sulfat Hydrat, entwässert analytisches Reagens
Eisen(III)sulfat Hydrat
Formel: Fe₂(SO₄)₃·xH₂O
Molecular Weight: 399.88 g/mol (anhy)
Dichte: 3.1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149714
CAS-Nummer: 15244-10-7
EINECS: 233-072-9
Merck Index: 13,04065

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR