Methylrot
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: 2-(4-(Dimethylamino)phenylazo)benzoesäure
17776.0802 17776.0600 17776.1600
KRAF17776.0802EA 56 EUR
KRAF17776.0802 KRAF17776.0600 KRAF17776.1600
Methylrot
Methylrot
Formel: C₁₅H₁₅N₃O₂
Molecular Weight: 269,3 g/mol
Schmelzpunkt: 178…182 °C
Dichte: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002425
CAS-Nummer: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Merck Index: 12,06199