Methyl-4-brombutyrat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 4-bromobutanoate
CA-4808-25G
CA-4808-100G
CA-4808-5G
COBBCA-4808-25GEA
38.2
EUR
COBBCA-4808-25G
COBBCA-4808-100G
COBBCA-4808-5G
Methyl-4-brombutyrat
Methyl-4-brombutyrat
Formel:
C₅H₉BrO₂ Molecular Weight: 181,03 g/mol |
MDL:
MFCD00041482 CAS-Nummer: 4897-84-1 EINECS: 225-523-3 |