4-Aminobenzamidoxim
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme: 4-Aminobenzamide oxime, 4-Amino-N'-hydroxybenzimidamide
11053-500 11053-5 11053-1
CAYM11053-500EA 44 EUR
CAYM11053-500 CAYM11053-5 CAYM11053-1
4-Aminobenzamidoxim
4-Aminobenzamidoxim
Formel: C₇H₉N₃O
MDL: MFCD08061151
CAS-Nummer: 277319-62-7