3-Methylbenzamidoxim
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme: N-Hydroxy-3-methylbenzimidamide
13057-500 13057-1 13057-5
CAYM13057-500EA 50 EUR
CAYM13057-500 CAYM13057-1 CAYM13057-5
3-Methylbenzamidoxim
3-Methylbenzamidoxim
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molecular Weight: 150,18 g/mol
MDL: MFCD00833266
CAS-Nummer: 40067-82-1