3,3-Dimethylglutarimid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
4,4-dimethylpiperidine-2,6-dione
XBX00216.250
XBX00216.1
CHMPXBX00216.250EA
0
EUR
CHMPXBX00216.250
MAYBXBX00216.1
3,3-Dimethylglutarimid
3,3-Dimethylglutarimid
Formel:
C₇H₁₁NO₂ Molecular Weight: 141,17 g/mol |
MDL:
MFCD00006671 CAS-Nummer: 1123-40-6 EINECS: 214-373-4 |