3,5-Difluor-4-methoxyanilin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H26778.03 H26778.06
H26778.03EA 166 EUR
H26778.03 H26778.06
3,5-Difluor-4-methoxyanilin ≥97%
3,5-Difluor-4-methoxyanilin
Purity: 97% CAS No.: 363-47-3 Molecular Formula: C7H7F2NO Formula Weight: 159.14 Odour: Characteristic Melting Point: 77-80° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD04115910
Formel: C₇H₇F₂NO
Molecular Weight: 159,14 g/mol
Schmelzpunkt: 77…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115910
CAS-Nummer: 363-47-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III