Kaliumpermanganat 6% gesättigte Lösung in Wasser für die Bestimmung von Chlorid in Käse nach Erbacher
Lieferant: Bernd Kraft
16283.2700 16283.3100 16283.4100
KRAF16283.2700EA 0 EUR
KRAF16283.2700 KRAF16283.3100 KRAF16283.4100
Kaliumpermanganat 6% gesättigte Lösung in Wasser für die Bestimmung von Chlorid in Käse nach Erbacher
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9,III