2,6-Diethylphenylisocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L11339.06
L11339.03
L11339.14
L11339.06EA
75.6
EUR
L11339.06
L11339.03
L11339.14
2,6-Diethylphenylisocyanat ≥98%
2,6-Diethylphenylisocyanat
Purity: 98+%
CAS No.: 20458-99-5
Molecular Formula: C11H13NO
Formula Weight: 175.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5260
Boiling Point: 114-115°/1mm
Beilstein Reference: 2641462
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00019912
Formel:
C₁₁H₁₃NO Molecular Weight: 175,23 g/mol Siedepunkt: 114…115 °C (1 mmHg) Dichte: 1,014 Flammpunkt: 104 °C (219 °F) |
MDL:
MFCD00019912 CAS-Nummer: 20458-99-5 ADR: 6.1,III |