Tristearin (Glycerintristearat) ~65%, weißgraues Puder, technische Qualität
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme: Propane-1,2,3-triyl tristearate, Tristearin
0210313125 0210313105 0210313180
ICNA0210313125EA 395 EUR
ICNA0210313125 ICNA0210313105 ICNA0210313180
Tristearin (Glycerintristearat) ~65%, weißgraues Puder, technische Qualität
Tristearin (Glycerintristearat)
Soluble in chloroform (100 mg/ml - clear, almost colourless solution), benzene or hot alcohol; insoluble in water or cold alcohol.
Soluble in chloroform (100 mg/ml - clear, almost colourless solution), benzene or hot alcohol; insoluble in water or cold alcohol.
Formel: C₅₇H₁₁₀O₆
Molecular Weight: 891,4797 g/mol
Schmelzpunkt: 53…56 °C (Lit.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00036230
CAS-Nummer: 555-43-1
EINECS: 209-097-6