Tristearin (Glycerintristearat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Propane-1,2,3-triyl tristearate, Tristearin
69498-1KG-F 69498-250G-F
SIAL69498-1KG-FEA 234 EUR
SIAL69498-1KG-F SIAL69498-250G-F
Tristearin (Glycerintristearat), Sigma-Aldrich®
Tristearin (Glycerintristearat)
Formel: C₅₇H₁₁₀O₆
Molecular Weight: 891,4797 g/mol
MDL: MFCD00036230
CAS-Nummer: 555-43-1
EINECS: 209-097-6