Tristearin (Glycerintristearat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Propane-1,2,3-triyl tristearate, Tristearin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T5016-5G T5016-25G
SIALT5016-5GEA 276 EUR
SIALT5016-5G SIALT5016-25G
Tristearin (Glycerintristearat), Sigma-Aldrich®
Tristearin (Glycerintristearat)
Formel: C₅₇H₁₁₀O₆
Molecular Weight: 891,4797 g/mol
MDL: MFCD00036230
CAS-Nummer: 555-43-1
EINECS: 209-097-6