Diethyl-tert-butylmalonat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L09131.06 L09131.14
L09131.06EA 133 EUR
L09131.06 L09131.14
Diethyl-tert-butylmalonat ≥97%
Diethyl-tert-butylmalonat
Purity: 97% CAS No.: 759-24-0 Molecular Formula: C11H20O4 Formula Weight: 216.28 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.4250 Boiling Point: 102-104°/11mm Beilstein Reference: 1781709 MDL No.: MFCD00009152
Formel: C₁₁H₂₀O₄
Molecular Weight: 216,28 g/mol
Siedepunkt: 102…104 °C (11 mmHg)
Dichte: 0,978
Flammpunkt: 90 °C (194 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009152
CAS-Nummer: 759-24-0
EINECS: 212-067-5