Ethyl(4-tert-butylbenzoyl)formiat
Lieferant: Thermo Scientific
SPB07813.250 SPB07813.1
MAYBSPB07813.250EA 0 EUR
MAYBSPB07813.250 MAYBSPB07813.1
Ethyl(4-tert-butylbenzoyl)formiat
Ethyl(4-tert-butylbenzoyl)formiat
Formel: C₁₄H₁₈O₃
CAS-Nummer: 80120-36-1