Methylphenylglyoxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl benzoylformate, Methyl 2-oxo-2-phenylacetate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M30507-25G
M30507-5G
SIALM30507-25GEA
123
EUR
SIALM30507-25G
SIALM30507-5G
Methylphenylglyoxylat, Sigma-Aldrich®
Methylphenylglyoxylat
Formel:
C₉H₈O₃ Molecular Weight: 164.1600 g/mol |
MDL:
MFCD00008443 CAS-Nummer: 15206-55-0 EINECS: 239-263-3 |