3-Brom-5-fluor-4-methoxyanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1232-5G AN-1232-1G
COBBAN-1232-5GEA 580 EUR
COBBAN-1232-5G COBBAN-1232-1G
3-Brom-5-fluor-4-methoxyanilin
3-Brom-5-fluor-4-methoxyanilin
Formel: C₇H₇BrFNO
Molecular Weight: 220,04 g/mol
MDL: MFCD08062384
CAS-Nummer: 875664-44-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III