Bis(cyclopentadienyl)cobalt, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cobaltocene, Bis(cyclopentadienyl)cobalt(II)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
339164-10G 339164-2G
SIAL339164-10GEA 695 EUR
SIAL339164-10G SIAL339164-2G
Bis(cyclopentadienyl)cobalt, Sigma-Aldrich®
Bis(cyclopentadienyl)cobalt
Formel: C₁₀H₁₀Co
Molecular Weight: 189.12 g/mol
MDL: MFCD00013749
CAS-Nummer: 1277-43-6
EINECS: 215-061-0
UN: 3181
ADR: 4.1 II