Bis(pentamethylcyclopentadienyl)eisen(II), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron, Decamethylferrocene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
378542-1G 378542-5G
SIAL378542-1GEA 173 EUR
SIAL378542-1G SIAL378542-5G
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)eisen(II), Sigma-Aldrich®
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)eisen(II)
Formel: C₂₀H₃₀Fe
Molecular Weight: 326,30 g/mol
MDL: MFCD00058736
CAS-Nummer: 12126-50-0