2-sec-Butyl-3-methoxypyrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(sec-Butyl)-3-methoxypyrazine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W343307-100G-K W343307-1KG-K W343307-25G-K
SIALW343307-100G-KEA 707 EUR
SIALW343307-100G-K SIALW343307-1KG-K SIALW343307-25G-K
2-sec-Butyl-3-methoxypyrazin, Sigma-Aldrich®
2-sec-Butyl-3-methoxypyrazin
Formel: C₉H₁₄N₂O
Molecular Weight: 166,2203 g/mol
MDL: MFCD00006136
CAS-Nummer: 24168-70-5
EINECS: 246-050-9