2-Brom-1-chlor-4-iodbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3042-5G
HC-3042-1G
COBBHC-3042-5GEA
208
EUR
COBBHC-3042-5G
COBBHC-3042-1G
2-Brom-1-chlor-4-iodbenzol
2-Brom-1-chlor-4-iodbenzol
Formel:
C₆H₃BrCl Molecular Weight: 317.3495 g/mol |
MDL:
MFCD07780667 CAS-Nummer: 31928-46-8 |