2-(2-Bromacetyl)thiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Bromo-1-(thiophen-2-yl)ethanone, 2-(Bromoacetyl)thiophene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
595594-1G 595594-5G
SIAL595594-1GEA 90.8 EUR
SIAL595594-1G SIAL595594-5G
2-(2-Bromacetyl)thiophen, Sigma-Aldrich®
2-(2-Bromacetyl)thiophen
Formel: C₆H₅BrOS
Molecular Weight: 205,07 g/mol
MDL: MFCD02677721
CAS-Nummer: 10531-41-6
UN: 3261
ADR: 8,II