2-Acetyl-4,5-dibromthiophen
Lieferant: BIONET RESEARCH
9Y-0839.10 9Y-0839.1 9Y-0839.5 9Y-0839.500
BIOT9Y-0839.10EA 0 EUR
BIOT9Y-0839.10 BIOT9Y-0839.1 BIOT9Y-0839.5 BIOT9Y-0839.500
2-Acetyl-4,5-dibromthiophen
2-Acetyl-4,5-dibromthiophen
Formel: C₆H₄Br₂OS
CAS-Nummer: 7209-12-3