3-(2-Bromacetyl)thiophen
Lieferant: BIONET RESEARCH
10X-0708.1
10X-0708.5
10X-0708.500
BIOT10X-0708.1EA
0
EUR
BIOT10X-0708.1
BIOT10X-0708.5
BIOT10X-0708.500
3-(2-Bromacetyl)thiophen
3-(2-Bromacetyl)thiophen
Formel:
C₆H₅BrOS |
CAS-Nummer:
1468-82-2 |