2-Acetyl-3,4-dibromthiophen
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme: 1-(3,4-Dibromothiophen-2-yl)ethanone, 1-(3,4-Dibromothien-2-yl)ethanone
9Y-0810.1 9Y-0810.5 9Y-0810.500
BIOT9Y-0810.1EA 0 EUR
BIOT9Y-0810.1 BIOT9Y-0810.5 BIOT9Y-0810.500
2-Acetyl-3,4-dibromthiophen
2-Acetyl-3,4-dibromthiophen
Formel: C₆H₄Br₂OS
CAS-Nummer: 57681-57-9