3-Brom-2-(2-bromacetyl)thiophen
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
2-Bromo-1-(3-bromothiophen-2-yl)ethan-1-one
9J-901.500
9J-901.1
9J-901.5
9J-901.10
BIOT9J-901.500EA
0
EUR
BIOT9J-901.500
BIOT9J-901.1
BIOT9J-901.5
BIOT9J-901.10
3-Brom-2-(2-bromacetyl)thiophen
3-Brom-2-(2-bromacetyl)thiophen
Formel:
C₆H₄Br₂OS |
CAS-Nummer:
81216-95-7 |