Phenylglyoxylsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Oxo-2-phenylacetic acid, Benzoylformic acid
105760050
105760250
105761000
ACRO105760050EA
29.1
EUR
ACRO105760050
ACRO105760250
ACRO105761000
Phenylglyoxylsäure 97%
Phenylglyoxylsäure
Formel:
C₈H₆O₃ Molecular Weight: 150.13 g/mol Schmelzpunkt: 60…69 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002575 CAS-Nummer: 611-73-4 EINECS: 210-278-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 60 to 69 °C |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |
GC | ≥98.0 % |