2,2-Dimethylpropan-1,3-diamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,2-Dimethyl-1,3-propanediamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
226920-250G 226920-50G
SIAL226920-250GEA 410 EUR
SIAL226920-250G SIAL226920-50G
2,2-Dimethylpropan-1,3-diamin, Sigma-Aldrich®
2,2-Dimethylpropan-1,3-diamin
Formel: C₅H₁₄N₂
Molecular Weight: 102.1800 g/mol
MDL: MFCD00009801
CAS-Nummer: 7328-91-8
EINECS: 230-819-0