3-(4-Hydroxyphenyl)propiononitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile
L07934.03 L07934.06
L07934.03EA 42.2 EUR
L07934.03 L07934.06
3-(4-Hydroxyphenyl)propiononitril ≥98%
3-(4-Hydroxyphenyl)propiononitril
Purity: 98% CAS No.: 17362-17-3 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Melting Point: 54-58° Boiling Point: 166°/8mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00016492
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147.18 g/mol
Siedepunkt: 166 °C (8 mmHg)
Schmelzpunkt: 54…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016492
CAS-Nummer: 17362-17-3
EINECS: 241-393-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III