Karminsäure 70-90%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO346630050EA 286 EUR
ACRO346630050 ACRO346630010
Karminsäure 70-90%
Karminsäure
Formel: C₂₂H₂₀O₁₃
Schmelzpunkt: 136 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167028
CAS-Nummer: 1260-17-9
EINECS: 215-023-3
UN: 3147
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥70 %