Carmin (Calcium-Aluminium-Verlackung von Carminsäure) alum lake of carminic acid, rein, zertifiziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
CI 75470
404140250
404141000
ACRO404140250EA
145
EUR
ACRO404140250
ACRO404141000
Carmin (Calcium-Aluminium-Verlackung von Carminsäure) alum lake of carminic acid, rein, zertifiziert
Carmin (Calcium-Aluminium-Verlackung von Carminsäure)
Formel:
C₂₂H₂₀O₁₃ Molecular Weight: 492.389 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00167028 CAS-Nummer: 1390-65-4 EINECS: 215-724-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark red Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
BSC Certification | Passes |