(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranosid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 4-Nitrophenyl a-D-glucopyranoside
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
N1377-1G
N1377-25G
N1377-5G
SIALN1377-1GEA
93.8
EUR
SIALN1377-1G
SIALN1377-25G
SIALN1377-5G
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranosid, Sigma-Aldrich®
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranosid
Formel:
C₁₂H₁₅NO₈ Molecular Weight: 301.25 g/mol |
MDL:
MFCD00064088 CAS-Nummer: 3767-28-0 EINECS: 223-189-3 |