Diethylbenzol (Isomerengemisch) Gemisch aus o-, m- und p-Isomeren 95% (Summe der Isomere)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
114160010 114160025 114160100
ACRO114160010EA 51.9 EUR
ACRO114160010 ACRO114160025 ACRO114160100
Diethylbenzol (Isomerengemisch) Gemisch aus o-, m- und p-Isomeren 95% (Summe der Isomere)
Diethylbenzol (Isomerengemisch)
Formel: C₁₀H₁₄
Molecular Weight: 134.22 g/mol
Siedepunkt: 180…182 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –73 °C
Dichte: 0.869 g/cm³
Flammpunkt: 56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00792900
CAS-Nummer: 25340-17-4
EINECS: 246-874-9
UN: 2049
ADR: 3 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4960 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 % (sum of o-, m-, p-isomers)
Titration with HCl 0.37 to 0.43 M
Bromide (Br) ≤500 ppm