Diethylbenzol (Isomerengemisch)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A19548.AE A19548.AP A19548.0F
A19548.AEEA 22.2 EUR
A19548.AE A19548.AP A19548.0F
Diethylbenzol (Isomerengemisch)
Diethylbenzol (Isomerengemisch)
CAS No.: 25340-17-4 Molecular Formula: C10H14 Formula Weight: 134.22 Flash Point: 55°(131°F) Refractive Index: 1.495 Boiling Point: 182-184° UN No.: 2049 MDL No.: MFCD00792900
Formel: C₁₀H₁₄
Molecular Weight: 134.22 g/mol
Siedepunkt: 182…184 °C
Dichte: 0.87
Flammpunkt: 55 °C (131 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00792900
CAS-Nummer: 25340-17-4
EINECS: 246-874-9
UN: 2049
ADR: 3 III