Diethylbenzol (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D91055-100ML D91055-1L
SIALD91055-100MLEA 24.1 EUR
SIALD91055-100ML SIALD91055-1L
Diethylbenzol (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Diethylbenzol (Isomerengemisch)
Formel: C₁₀H₁₄
Molecular Weight: 134.22 g/mol
MDL: MFCD00792900
CAS-Nummer: 25340-17-4
EINECS: 246-874-9
UN: 2049
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR