Methyl-3-(methylthio)propionat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl3-(methylthio)propionate
A10649.14 A10649.22 A10649.36
A10649.14EA 29 EUR
A10649.14 A10649.22 A10649.36
Methyl-3-(methylthio)propionat ≥98%
Methyl-3-(methylthio)propionat
Purity: 98% CAS No.: 13532-18-8 Molecular Formula: C5H10O2S Formula Weight: 134.20 Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.4650 Boiling Point: 72-73°/11mm Beilstein Reference: 1745077 MDL No.: MFCD00008565
Formel: C₅H₁₀O₂S
Siedepunkt: 72…73 °C (11 mmHg)
Dichte: 1,074
Flammpunkt: 72 °C (161 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008565
CAS-Nummer: 13532-18-8
EINECS: 236-883-6