3-(Methylthio)propionsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-(Methylthio)propionic Acid
L12861.09
L12861.18
L12861.09EA
35.1
EUR
L12861.09
L12861.18
3-(Methylthio)propionsäure ≥98%
3-(Methylthio)propionsäure
Purity: 98%
CAS No.: 646-01-5
Molecular Formula: C4H8O2S
Formula Weight: 120.17
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4885
Odour: Unpleasant
Melting Point: ca 16°
Boiling Point: 244-247°
Beilstein Reference: 1743054
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00059635
Formel:
C₄H₈O₂S Siedepunkt: 244…247 °C Schmelzpunkt: ∼ 16 °C Dichte: 1,16 Flammpunkt: 104 °C (219 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00059635 CAS-Nummer: 646-01-5 EINECS: 211-460-9 UN: 3265 ADR: 8,III |