4-Bromphenyloctylether ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-Bromo-4-(n-octyloxy)benzene
A13334.14 A13334.03
A13334.14EA 372 EUR
A13334.14 A13334.03
4-Bromphenyloctylether ≥98%
4-Bromphenyloctylether
Purity: 98% CAS No.: 96693-05-9 Molecular Formula: C14H21BrO Formula Weight: 285.23 Refractive Index: 1.5180 Boiling Point: 135-137°/0.5mm MDL No.: MFCD00043445
Formel: C₁₄H₂₁BrO
Molecular Weight: 285,23 g/mol
Siedepunkt: 135…137 °C (0,5 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043445
CAS-Nummer: 96693-05-9