7-Bromoxindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
IN-0092-5G IN-0092-1G
COBBIN-0092-5GEA 409 EUR
COBBIN-0092-5G COBBIN-0092-1G
7-Bromoxindol
7-Bromoxindol
Formel: C₈H₆BrNO
Molecular Weight: 212.0433 g/mol
MDL: MFCD02179613
CAS-Nummer: 320734-35-8