7-Chloroxindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 7-Chloroindolin-2-one
IN-0110-5G IN-0110-25G IN-0110-1G
COBBIN-0110-5GEA 302 EUR
COBBIN-0110-5G COBBIN-0110-25G COBBIN-0110-1G
7-Chloroxindol
7-Chloroxindol
Formel: C₈H₆ClNO
Molecular Weight: 167,5923 g/mol
MDL: MFCD06656001
CAS-Nummer: 25369-33-9