7-Fluoroxindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
7-Fluoroindolin-2-one
IN-0087-1G
IN-0087-5G
COBBIN-0087-1GEA
90.9
EUR
COBBIN-0087-1G
COBBIN-0087-5G
7-Fluoroxindol
7-Fluoroxindol
Formel:
C₈H₆FNO Molecular Weight: 151.14 g/mol |
MDL:
MFCD02179608 CAS-Nummer: 71294-03-6 |