1-Methyloxindol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 1-Methylindolin-2-one
RH01320.250 RH01320.1
CHMPRH01320.250EA 0 EUR
CHMPRH01320.250 MAYBRH01320.1
1-Methyloxindol
1-Methyloxindol
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,1739 g/mol
MDL: MFCD00030253
CAS-Nummer: 61-70-1