1,2-Bis(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)benzol
Lieferant: FLUOROCHEM
010419-25G 010419-5G
FLUO010419-25GEA 0 EUR
FLUO010419-25G FLUO010419-5G
1,2-Bis(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)benzol
1,2-Bis(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)benzol
Formel: C₁₀H₆F₈O₂
MDL: MFCD03424468
CAS-Nummer: 4063-48-3