1,4-Phenylendiisocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
262242-100G 262242-25G
SIAL262242-100GEA 130 EUR
SIAL262242-100G SIAL262242-25G
1,4-Phenylendiisocyanat, Sigma-Aldrich®
1,4-Phenylendiisocyanat
Formel: C₈H₄N₂O₂
CAS-Nummer: 104-49-4
EINECS: 203-207-6