2-Brom-1,3-diethylbenzol ≥94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L03482.03
L03482.06
L03482.03EA
47.9
EUR
L03482.03
L03482.06
2-Brom-1,3-diethylbenzol ≥94%
2-Brom-1,3-diethylbenzol
Purity: 94%
CAS No.: 65232-57-7
Molecular Formula: C10H13Br
Formula Weight: 213.12
Refractive Index: 1.5440
Boiling Point: 78-80°/2mm
MDL No.: MFCD00017770
Formel:
C₁₀H₁₃Br Siedepunkt: 78…80 °C (2 mmHg) Dichte: 1,264 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017770 CAS-Nummer: 65232-57-7 |