2,2-Diphenylpropylamin Hydrochlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L15615.03
L15615.06
L15615.03EA
34.7
EUR
L15615.03
L15615.06
2,2-Diphenylpropylamin Hydrochlorid ≥98%
2,2-Diphenylpropylamin Hydrochlorid
Purity: 98+%
CAS No.: 40691-66-5
Molecular Formula: C15H17N.HCl
Formula Weight: 247.77
Melting Point: 250-256°
Beilstein Reference: 3709987
Formel:
C₁₅H₁₈ClN Molecular Weight: 247.77 g/mol Schmelzpunkt: 250…256 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008133 CAS-Nummer: 40691-66-5 EINECS: 255-039-8 |